Bis(2-methoxyethyl)phthalat, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
36934-250MGEA
41.8
EUR
36934-250MG
Bis(2-methoxyethyl)phthalat, Supelco®
Bis(2-methoxyethyl)phthalat
Formel:
C₁₄H₁₈O₆ Molekulargewicht: 282,29 g/mol |
MDL Number:
MFCD00042842 CAS-Nummer: 117-82-8 EINECS: 204-212-6 |