2-Hydroxy-5-(trifluormethoxy)benzonitril ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H26101.03EA 208 EUR
H26101.03 H26101.MD
2-Hydroxy-5-(trifluormethoxy)benzonitril ≥95%
2-Hydroxy-5-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO₂
Schmelzpunkt: 84…90 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973781
CAS-Nummer: 875664-40-7
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III