Methyl-4-iodsalicylat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B25438.14EA
179
EUR
B25438.14
B25438.06
Methyl-4-iodsalicylat ≥98%
Methyl-4-iodsalicylat
Formel:
C₈H₇IO₃ Molekulargewicht: 278,05 g/mol Schmelzpunkt: 68…72 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06797864 CAS-Nummer: 18179-39-0 |