3-Iodphthalsäure
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB12976DAEA 0 EUR
MAYBBTB12976DA
3-Iodphthalsäure
3-Iodphthalsäure
Formel: C₈H₅IO₄
Molekulargewicht: 292,0300 g/mol
MDL Number: MFCD00275568
CAS-Nummer: 6937-34-4