5-Amino-2,4,6-triiodisophthalsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B22178.18EA 76.3 EUR
B22178.18 B22178.09 B22178.30
5-Amino-2,4,6-triiodisophthalsäure 95%
5-Amino-2,4,6-triiodisophthalsäure
Formel: C₈H₄I₃NO₄
Molekulargewicht: 558,84
Schmelzpunkt: 265…270 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190167
CAS-Nummer: 35453-19-1
EINECS: 252-575-4