5-Amino-2,4,6-triiodisophthalsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL444367-50GEA 105 EUR
SIAL444367-50G
5-Amino-2,4,6-triiodisophthalsäure, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2,4,6-triiodisophthalsäure
Formel: C₈H₄I₃NO₄
Molekulargewicht: 558,84
MDL Number: MFCD00190167
CAS-Nummer: 35453-19-1
EINECS: 252-575-4