3-Amino-4-methoxyphenylsulfonylfluorid ≥97%
B21427.09EA
50.2
EUR
B21427.09
3-Amino-4-methoxyphenylsulfonylfluorid ≥97%
3-Amino-4-methoxyphenylsulfonylfluorid
Formel:
C₇H₈FNO₃S Molekulargewicht: 205,2100 g/mol Schmelzpunkt: 60…63 °C |
MDL Number:
MFCD00007417 CAS-Nummer: 498-74-8 EINECS: 207-870-2 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |