3-Amino-4-methoxybenzolsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL157031-25GEA
46.9
EUR
SIAL157031-25G
3-Amino-4-methoxybenzolsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
3-Amino-4-methoxybenzenesulphonic acid
Formel:
C₇H₉NO₄S Molekulargewicht: 203,2157 g/mol |
MDL Number:
MFCD00035759 CAS-Nummer: 98-42-0 EINECS: 202-667-5 UN-Nummer: 2585 ADR: 8,III |