2,4-Diaminoanisolsulfat Hydrat
Lieferant: Molekula
MOLE46715302-500GEA 0 EUR
MOLE46715302-500G
2,4-Diaminoanisolsulfat Hydrat
2,4-Diaminoanisolsulfat Hydrat
Formel: C₇H₁₂N₂O₅S·H₂O
MDL Number: MFCD00012978
CAS-Nummer: 123333-56-2
EINECS: 254-323-9
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III