Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
4-(Methylthio)thiophenol ≥96%
Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
Formel: C₇H₈S₂
Molekulargewicht: 156,27
Siedepunkt: 116…117 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 12…16 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082770
CAS-Nummer: 1122-97-0
EINECS: 000-000-0
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
1 g L09580.03
5 g L09580.06
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Melting point 12-16°
Formula weight 156.27
CAS No. 1122-97-0
Purity 96%
Refraktionsindex 1.6530
Siedepunkt 116-117°/3mm
Molecular formula C7H8S2
MDL No. MFCD00082770
Beilstein reference 1931500
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge