4-(Methylthio)thiophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL662496-1GEA 39.5 EUR
SIAL662496-1G SIAL662496-10G
4-(Methylthio)thiophenol, Sigma-Aldrich®
4-(Methylthio)thiophenol
Formel: C₇H₈S₂
Molekulargewicht: 156,27
MDL Number: MFCD00082770
CAS-Nummer: 1122-97-0