Cyclopropylphenylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL227242-5GEA
90.7
EUR
SIAL227242-5G
SIAL227242-25G
Cyclopropylphenylsulfid, Sigma-Aldrich®
Cyclopropylphenylsulfid
Formel:
C₉H₁₀S Molekulargewicht: 150,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00009684 CAS-Nummer: 14633-54-6 |