2-Amino-4-(4-bromphenyl)thiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL534129-5GEA 54.4 EUR
SIAL534129-5G
2-Amino-4-(4-bromphenyl)thiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
Formel: C₉H₇BrN₂S
MDL Number: MFCD00051953
CAS-Nummer: 2103-94-8