2-Amino-4-(4-chlorphenyl)thiazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L14067.03EA
28.7
EUR
L14067.03
L14067.06
2-Amino-4-(4-chlorphenyl)thiazol 98%
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Formel:
C₉H₇ClN₂S Molekulargewicht: 210,69 Schmelzpunkt: 168…170 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047058 CAS-Nummer: 2103-99-3 |