2-Amino-4-(4-cyanphenyl)thiazol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H54861.03EA
136
EUR
H54861.03
H54861.06
H54861.MD
2-Amino-4-(4-cyanphenyl)thiazol 97%
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Formel:
C₁₀H₇N₃S Molekulargewicht: 201,25 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03407828 CAS-Nummer: 436151-85-8 |