2-Amino-4-(2,4-difluorphenyl)thiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL683280-1GEA
66.4
EUR
SIAL683280-1G
2-Amino-4-(2,4-difluorphenyl)thiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Formel:
C₉H₆F₂N₂S Molekulargewicht: 212,22 |
MDL Number:
MFCD00472891 CAS-Nummer: 105512-80-9 |