2-Mercapto-4-phenylthiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL632570-5GEA
110
EUR
SIAL632570-5G
2-Mercapto-4-phenylthiazol, Sigma-Aldrich®
2-Mercapto-4-phenylthiazole
Formel:
C₉H₇NS₂ Molekulargewicht: 193,30 g/mol |
MDL Number:
MFCD00014508 CAS-Nummer: 2103-88-0 EINECS: 218-274-7 |