2-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL590614-5GEA
130
EUR
SIAL590614-5G
SIAL590614-25G
2-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd
Formel:
C₁₂H₁₄OSi |
MDL Number:
MFCD04039984 CAS-Nummer: 77123-58-1 |