4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl alcohol, 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, (4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid Pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
702927-1G 702927-5G
SIAL702927-1GEA 52.2 EUR
SIAL702927-1G SIAL702927-5G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₉BO₃
Molekulargewicht: 234.10 g/mol
MDL Number: MFCD09837617
CAS-Nummer: 302348-51-2