2-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure ≥97%
|
Achtung
|
H52442.03EA
121
EUR
H52442.03
H52442.06
2-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure ≥97%
2-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₃ Molekulargewicht: 151,96 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02258966 CAS-Nummer: 87199-14-2 |