3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL512834-10GEA
192
EUR
SIAL512834-10G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₃ Molekulargewicht: 151,96 |
MDL Number:
MFCD01317846 CAS-Nummer: 87199-15-3 |