4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L15194.14EA
573
EUR
L15194.14
L15194.03
L15194.06
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure ≥98%
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₃ Molekulargewicht: 151,96 Schmelzpunkt: ∼ 280 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00792672 CAS-Nummer: 59016-93-2 EINECS: 000-000-0 |