4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL512338-10GEA
238
EUR
SIAL512338-10G
SIAL512338-1G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₃ Molekulargewicht: 151,96 g/mol |
MDL Number:
MFCD00792672 CAS-Nummer: 59016-93-2 |