Methyl-5-acetylsalicylat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A10215.14EA
75
EUR
A10215.14
A10215.22
Methyl-5-acetylsalicylat ≥98%
Methyl-5-acetylsalicylat
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molekulargewicht: 194,19 g/mol Schmelzpunkt: 58…62 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040924 CAS-Nummer: 16475-90-4 EINECS: 240-532-2 |