5-Acetylsalicylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A11663.06EA
70.8
EUR
A11663.06
A11663.22
A11663.14
5-Acetylsalicylsäure ≥98%
5-Acetylsalicylsäure
Formel:
C₉H₈O₄ Molekulargewicht: 180,15 g/mol Schmelzpunkt: 214…216 °C Flammpunkt: 250 °C (482 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013978 CAS-Nummer: 13110-96-8 EINECS: 236-037-6 |