2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L08980.06EA 187 EUR
L08980.06 L08980.03
2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazid ≥98%
2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazid
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 189…193 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017052
CAS-Nummer: 30991-42-5
EINECS: 000-000-0