4-(Trifluoracetyl)benzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L10242.03EA 92.8 EUR
L10242.03 L10242.MD
4-(Trifluoracetyl)benzoesäure ≥97%
4-(Trifluoracetyl)benzoesäure
Formel: C₉H₅F₃O₃
Schmelzpunkt: 177…179 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052340
CAS-Nummer: 58808-59-6