4-(Trifluormethyl)benzoesäurehydrazid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L05724.06EA 170 EUR
L05724.06 L05724.03
4-(Trifluormethyl)benzoesäurehydrazid ≥98%
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formel: C₈H₇F₃N₂O
Molekulargewicht: 204,15
Schmelzpunkt: 117…121 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051703
CAS-Nummer: 339-59-3