4-(Trifluormethyl)benzoesäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL539171-1GEA
50
EUR
SIAL539171-1G
4-(Trifluormethyl)benzoesäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formel:
C₈H₇F₃N₂O Molekulargewicht: 204,15 |
MDL Number:
MFCD00051703 CAS-Nummer: 339-59-3 |