4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26097.03EA 236 EUR
H26097.03
4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure ≥98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
Schmelzpunkt: 144…147 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01091008
CAS-Nummer: 220239-68-9
EINECS: None