2-(p-Toluolsulfonyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL446386-10GEA 296 EUR
SIAL446386-10G
2-(p-Toluolsulfonyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(p-Toluolsulfonyl)ethanol
Formel: C₉H₁₂O₃S
MDL Number: MFCD00041757
CAS-Nummer: 22381-54-0