4-Toluolthiol Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL513911-10GEA 177 EUR
SIAL513911-10G
4-Toluolthiol Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
4-Toluolthiol Natriumsalz
Formel: C₇H₇NaS
MDL Number: MFCD00066208
CAS-Nummer: 10486-08-5
EINECS: 234-000-9