4,4'-Anisoin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO104841000EA
140
EUR
ACRO104841000
ACRO104840250
4,4'-Anisoin 95%
4,4'-Anisoin
Formel:
C₁₆H₁₆O₄ Molekulargewicht: 272,30 Schmelzpunkt: 109…114 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008411 CAS-Nummer: 119-52-8 EINECS: 204-330-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 115 °C |
HPLC | ≥94.0 % |