N-(4-Fluorbenzyl)-2-methylanilin ≥97%
Achtung
H56891.MDEA 161 EUR
H56891.MD H56891.03
N-(4-Fluorbenzyl)-2-methylanilin ≥97%
N-(4-Fluorbenzyl)-2-methylanilin
Formel: C₁₄H₁₄FN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00454861
CAS-Nummer: 1020963-78-3