Acetophenonazin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,2-Bis(1-phenylethylidene)hydrazine
L03924.06
L03924.06EA 180 EUR
L03924.06
Acetophenonazin ≥97%
Acetophenonazin
Formel: C₁₆H₁₆N₂
Molekulargewicht: 236,32 g/mol
Schmelzpunkt: 120…124 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015011
CAS-Nummer: 729-43-1
EINECS: 211-979-0