Salicylaldehydazin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Salicylaldazine
A10527.18EA 330 EUR
ABCRAB126307.0010 A10527.18 A10527.09
Salicylaldehydazin ≥97%
Salicylaldehydazin
Formel: C₁₄H₁₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 216…222 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043496
CAS-Nummer: 959-36-4
EINECS: 213-500-0