2,5-Bis(chlormethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H51041.06EA
752
EUR
H51041.06
H51041.03
2,5-Bis(chlormethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisol ≥98%
2,5-Bis(chlormethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisol
Formel:
C₁₇H₂₆Cl₂O₂ Molekulargewicht: 333,29 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03093939 CAS-Nummer: 146370-52-7 ADR: 8,III |