Kalium(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H53113.06EA 227 EUR
H53113.06 H53113.03
Kalium(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Formel: C₈H₃BF₉K
Molekulargewicht: 320,01
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03701625
CAS-Nummer: 166328-09-2