3,5-Bis(trifluormethyl)phenylhydrazin Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32975.06EA 82.9 EUR
H32975.06
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylhydrazin Hydrochlorid ≥98%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylhydrazin Hydrochlorid
Formel: C₈H₇ClF₆N₂
Molekulargewicht: 280,60 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 208 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094165
CAS-Nummer: 502496-23-3