Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC12204DAEA
0
EUR
MAYBCC12204DA
MAYBCC12204EA
Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Formel:
C₉H₆OS Molekulargewicht: 162,21 |
MDL Number:
MFCD01075041 CAS-Nummer: 3541-37-5 |