Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL674540-5GEA 136 EUR
SIAL674540-5G
Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Formel: C₉H₆OS
Molekulargewicht: 162,21
MDL Number: MFCD01075041
CAS-Nummer: 3541-37-5