Benzo[b]thiophen-5-carbaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC24804DEEA
0
EUR
MAYBCC24804DE
MAYBCC24804DA
Benzo[b]thiophen-5-carbaldehyd
Benzo[b]thiophen-5-carbaldehyd
Formel:
C₉H₆OS Molekulargewicht: 162,2083 g/mol |
MDL Number:
MFCD05663673 CAS-Nummer: 10133-30-9 |