6-Morpholinonicotinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC17501CBEA 0 EUR
MAYBCC17501CB MAYBCC17501DA
6-Morpholinonicotinsäure
6-Morpholinonicotinsäure
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₃
MDL Number: MFCD02682034
CAS-Nummer: 120800-52-4