5-Brom-3-phenylsalicylsäure
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM13379-25EA
1212
EUR
CAYM13379-25
CAYM13379-1
CAYM13379-10
CAYM13379-5
5-Brom-3-phenylsalicylsäure
5-Brom-3-phenylsalicylsäure
Formel:
C₁₃H₉BrO₃ |
CAS-Nummer:
99514-99-5 |