Cyclopropylboronsäure tech. 85%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26254.06EA
300
EUR
H26254.06
H26254.03
Cyclopropylboronsäure tech. 85%, technische Qualität
Cyclopropylboronic acid
Formel:
C₃H₇BO₂ Molekulargewicht: 85,90 g/mol Schmelzpunkt: 90…95 °C |
MDL Number:
MFCD04038750 CAS-Nummer: 411235-57-9 |