1,2:5,6-Diepoxycyclooctan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL160466-10GEA 145 EUR
SIAL160466-10G
1,2:5,6-Diepoxycyclooctan, Sigma-Aldrich®
1,2:5,6-Diepoxycyclooctane
Formel: C₈H₁₂O₂
MDL Number: MFCD00005076
CAS-Nummer: 27035-39-8
EINECS: 248-180-1