Cyclopropansulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL674060-1GEA
89.1
EUR
SIAL674060-1G
SIAL674060-5G
Cyclopropansulfonamid, Sigma-Aldrich®
Cyclopropansulfonamid
Formel:
C₃H₇NO₂S Molekulargewicht: 121,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD08705286 CAS-Nummer: 154350-29-5 |