1-Allylcyclohexanol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A19066.88EA 52 EUR
A19066.88 A19066.09
1-Allylcyclohexanol ≥97%
1-Allylcyclohexanol
Formel: C₉H₁₆O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021403
CAS-Nummer: 1123-34-8