Dimagnesiumgermanid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
45517.14EA 910 EUR
45517.14 45517.06
Dimagnesiumgermanid ≥99,99% (Metall-Basis)
Dimagnesium germanide
Formel: GeMg₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044441
CAS-Nummer: 1310-52-7