Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Calciumdisilicid Ca ∼30% may contain up to 5% Fe, tech.
Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
Formel: CaSi₂
Molekulargewicht: 96,25 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 1000 °C
Dichte: 2,5
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015977
CAS-Nummer: 12013-56-8
EINECS: 234-588-7
UN-Nummer: 1405
ADR: 4.3,II
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
100 g 14676.22
10 g 14676.09
500 g 14676.36
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Dichte 2.5
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Melting point ca 1000°
Formula weight 96.25
CAS No. 12013-56-8
Solubility Insoluble in cold water, decomposes in hot water
Physical form Powder
Molecular formula CaSi2
MDL No. MFCD00015977
UN No. 1405
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge